Tisk…
5-Bromo-2-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8907-100G OR8907-25G
APOSOR8907-100GEA 4440 CZK
APOSOR8907-100G APOSOR8907-25G
5-Bromo-2-methoxyphenol
5-Bromo-2-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
MW: 203.0300 g/mol
Bod varu: 150 °C/20mmHg
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673137
CAS číslo: 37942-01-1