Tisk…

5-Bromoisoquinoline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR8906-25G OR8906-100G
APOSOR8906-25GEA 1990 CZK
APOSOR8906-25G APOSOR8906-100G
5-Bromoisoquinoline 98%
5-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Bod varu: 95…97 °C/0,1mmHg
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646405
CAS číslo: 34784-04-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR