Tisk…
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8902-1G OR8902-25G OR8902-5G
APOSOR8902-1GEA 622 CZK
APOSOR8902-1G APOSOR8902-25G APOSOR8902-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,1625 g/mol
Bod varu: 160 °C/16mmHg
Bod tání: 19…20 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00025578
CAS číslo: 10406-25-4