Tisk…
Methoxyhydroquinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8900-1G OR8900-5G OR8900-10G
APOSOR8900-1GEA 622 CZK
APOSOR8900-1G APOSOR8900-5G APOSOR8900-10G
Methoxyhydroquinone
Methoxyhydroquinone
Vzorec: C₇H₈O₃
Bod tání: 87…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013971
CAS číslo: 824-46-4
EINECS: 212-530-1