3-Vinylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR8894-1G
OR8894-5G
OR8894-10G
APOSOR8894-1GEA
3740
CZK
APOSOR8894-1G
APOSOR8894-5G
APOSOR8894-10G
3-Vinylpyridine
3-Vinylpyridine
Vzorec:
C₇H₇N MW: 105.14 g/mol Bod varu: 85 °C/10mmHg Hustota: 0.98 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02178019 CAS číslo: 1121-55-7 UN: 3073 ADR: 6.1+3+8 II |