1-n-Propyl-4-piperidone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Propyl-4-piperidone
OR8890-100G
OR8890-25G
APOSOR8890-100GEA
6050
CZK
APOSOR8890-100G
APOSOR8890-25G
1-n-Propyl-4-piperidone
1-n-Propyl-4-piperidone
Vzorec:
C₈H₁₅NO Bod varu: 56 °C/1mmHg Hustota: 0,936 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 76 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00010433 CAS číslo: 23133-37-1 |