Tisk…
3-Bromo-4-chloroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
OR8887-25G OR8887-5G OR8887-100G
APOSOR8887-25GEA 2530 CZK
APOSOR8887-25G APOSOR8887-5G APOSOR8887-100G
3-Bromo-4-chloroanisole
3-Bromo-4-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
MW: 221.48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070739
CAS číslo: 2732-80-1