Tisk…
Isopropylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8880-25G OR8880-5G OR8880-100G
APOSOR8880-25GEA 0 CZK
APOSOR8880-25G APOSOR8880-5G APOSOR8880-100G
Isopropylboronic acid 98%
Isopropylboronic acid
Vzorec: C₃H₉BO₂
Bod tání: 95…100 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01319021
CAS číslo: 80041-89-0