Tisk…
2-Amino-3-methoxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8879-1G OR8879-5G
APOSOR8879-1GEA 2570 CZK
APOSOR8879-1G APOSOR8879-5G
2-Amino-3-methoxypyridine 97%
2-Amino-3-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374874
CAS číslo: 10201-71-5