Tisk…
3-Amino-2-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylpyridin-3-amine, 2-Methyl-3-pyridylamine, 3-Amino-2-picoline
OR8878-25G OR8878-5G OR8878-1G
APOSOR8878-25GEA 3230 CZK
APOSOR8878-25G APOSOR8878-5G APOSOR8878-1G
3-Amino-2-methylpyridine 98%
3-Amino-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108.14
Bod tání: 114…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788195
CAS číslo: 3430-10-2