Tisk…
3-Bromopicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 3-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
OR8877-1G OR8877-5G OR8877-25G OR8877-100G
APOSOR8877-1GEA 622 CZK
APOSOR8877-1G APOSOR8877-5G APOSOR8877-25G APOSOR8877-100G
3-Bromopicolinic acid
3-Bromopicolinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01
Bod tání: 141…144 °C
Hustota: 1.813 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320380
CAS číslo: 30683-23-9