Tisk…
4-Iodotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8875-100G OR8875-25G OR8875-500G
APOSOR8875-100GEA 1240 CZK
APOSOR8875-100G APOSOR8875-25G APOSOR8875-500G
4-Iodotoluene 98%
4-Iodotoluene
Vzorec: C₇H₇I
Bod varu: 210…212 °C
Bod tání: 33…35 °C
Hustota: 1,678 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001059
CAS číslo: 624-31-7
EINECS: 210-841-7