3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8871-1G
OR8871-25G
OR8871-5G
APOSOR8871-1GEA
622
CZK
APOSOR8871-1G
APOSOR8871-25G
APOSOR8871-5G
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₄ Bod varu: 371…372 °C Bod tání: 202…207 °C Bod vzplanutí: 81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095127 CAS číslo: 192182-54-0 |