Tisk…
2-Chloro-3-thiopheneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8869-1G OR8869-5G
APOSOR8869-1GEA 1780 CZK
APOSOR8869-1G APOSOR8869-5G
2-Chloro-3-thiopheneboronic acid
2-Chloro-3-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₄H₄BClO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05662391
CAS číslo: 177734-82-6