Tisk…
5-Bromopyrimidin-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8863-100G OR8863-25G OR8863-5G
APOSOR8863-100GEA 9720 CZK
APOSOR8863-100G APOSOR8863-25G APOSOR8863-5G
5-Bromopyrimidin-2-ol
5-Bromopyrimidin-2-ol
Vzorec: C₄H₃BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233952
CAS číslo: 214290-49-0