Tisk…
Acetonylaceton 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8860-100G OR8860-500G
APOSOR8860-100GEA 2690 CZK
APOSOR8860-100G APOSOR8860-500G
Acetonylaceton 98%
Acetonylaceton
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 185…192 °C
Bod tání: –6 to –5 °C
Hustota: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008792
CAS číslo: 110-13-4
EINECS: 203-738-3