Tisk…
Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8856-1G OR8856-5G
APOSOR8856-1GEA 2070 CZK
APOSOR8856-1G APOSOR8856-5G
Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Coumarin-6-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₆O₃
Bod tání: 192…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941322
CAS číslo: 51690-26-7