Tisk…
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
OR8853-100G OR8853-25G
APOSOR8853-100GEA 6220 CZK
APOSOR8853-100G APOSOR8853-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod varu: 114…116 °C/1mmHg
Bod tání: 32…35 °C
Hustota: 1,243 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003234
CAS číslo: 67-47-0
EINECS: 200-654-9