Tisk…
2-Bromo-3-chloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8849-5G OR8849-25G OR8849-100G
APOSOR8849-5GEA 622 CZK
APOSOR8849-5G APOSOR8849-25G APOSOR8849-100G
2-Bromo-3-chloropyridine
2-Bromo-3-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Bod tání: 58…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039344
CAS číslo: 96424-68-9