Tisk…
Methyl malonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8845-100G OR8845-25G OR8845-250G
APOSOR8845-100GEA 3380 CZK
APOSOR8845-100G APOSOR8845-25G APOSOR8845-250G
Methyl malonyl chloride 97%
Methyl malonyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO₃
Bod varu: 57…59 °C/12mmHg
Hustota: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013657
CAS číslo: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II