Tisk…
Methyl-3-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8843-100G OR8843-500G
APOSOR8843-100GEA 2530 CZK
APOSOR8843-100G APOSOR8843-500G
Methyl-3-chlorobenzoate
Methyl-3-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod varu: 99…101 °C/12mmHg
Bod tání: 20…22 °C
Hustota: 1,227 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000592
CAS číslo: 2905-65-9
EINECS: 220-814-1