Tisk…
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8834-25G OR8834-5G OR8834-100G
APOSOR8834-25GEA 1910 CZK
APOSOR8834-25G APOSOR8834-5G APOSOR8834-100G
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Vzorec: C₇H₉NO₃S
MW: 187.21 g/mol
Bod tání: 295…299 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006452
CAS číslo: 53054-76-5
EINECS: 258-331-3
UN: 2585
ADR: 8 III