Tisk…
3,4-Dichloropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8832-5G OR8832-10G
APOSOR8832-5GEA 622 CZK
APOSOR8832-5G APOSOR8832-10G
3,4-Dichloropyridine
3,4-Dichloropyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂N
Bod tání: 22…23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861989
CAS číslo: 55934-00-4