Tisk…
2-Chloro-6-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-2-picoline
OR8825-100G OR8825-25G OR8825-5G
APOSOR8825-100GEA 2400 CZK
APOSOR8825-100G APOSOR8825-25G APOSOR8825-5G
2-Chloro-6-methylpyridine
2-Chloro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆ClN
MW: 127.57
Bod varu: 64…68 °C/10mmHg
Hustota: 1.167 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006245
CAS číslo: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6