Tisk…
2-Mercaptoimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8823-1G OR8823-5G OR8823-10G
APOSOR8823-1GEA 744 CZK
APOSOR8823-1G APOSOR8823-5G APOSOR8823-10G
2-Mercaptoimidazole 97%
2-Mercaptoimidazole
Vzorec: C₃H₄N₂S
Bod tání: 228…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005188
CAS číslo: 872-35-5
EINECS: 212-823-4