Tisk…
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methylpyrazole
OR8822-1G OR8822-25G OR8822-5G
APOSOR8822-1GEA 622 CZK
APOSOR8822-1G APOSOR8822-25G APOSOR8822-5G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
Bod varu: 95…96 °C/0,5mmHg
Bod tání: 73…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068156
CAS číslo: 1192-21-8