Tisk…
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
OR8817-500G
APOSOR8817-500GEA 4900 CZK
APOSOR8817-500G
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Bod varu: 191…193 °C/27mmHg
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004005
CAS číslo: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III