Tisk…
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8813-25G OR8813-5G OR8813-1G
APOSOR8813-25GEA 4630 CZK
APOSOR8813-25G APOSOR8813-5G APOSOR8813-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016684
CAS číslo: 5396-18-9