2',6'-Dimethoxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone
OR8811-25G
OR8811-5G
APOSOR8811-25GEA
5720
CZK
APOSOR8811-25G
APOSOR8811-5G
2',6'-Dimethoxyacetophenone
2',6'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008729 CAS číslo: 2040-04-2 |