Tisk…
3,5-Diiodosalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
OR8810-100G
APOSOR8810-100GEA 3610 CZK
APOSOR8810-100G
3,5-Diiodosalicylaldehyde 98%
3,5-Diiodosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003321
CAS číslo: 2631-77-8
EINECS: 220-117-2