Tisk…
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Diiodo4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
OR8809-25G OR8809-5G
APOSOR8809-25GEA 1820 CZK
APOSOR8809-25G APOSOR8809-5G
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Bod tání: 202…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014670
CAS číslo: 1948-40-9