Tisk…
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8804-5G OR8804-25G
APOSOR8804-5GEA 1450 CZK
APOSOR8804-5G APOSOR8804-25G
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod tání: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 68301-59-7