Tisk…
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8803-10G OR8803-50G
APOSOR8803-10GEA 3670 CZK
APOSOR8803-10G APOSOR8803-50G
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod varu: 247 °C
Bod tání: 27…30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238557
CAS číslo: 6921-66-0