Tisk…
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Carbethoxy-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
OR8802-100G OR8802-250G OR8802-500G
APOSOR8802-100GEA 1120 CZK
APOSOR8802-100G APOSOR8802-250G APOSOR8802-500G
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086880
CAS číslo: 65214-82-6