Tisk…
4-Chloro-1-methylpiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8801-100G OR8801-25G OR8801-1G
APOSOR8801-100GEA 857 CZK
APOSOR8801-100G APOSOR8801-25G APOSOR8801-1G
4-Chloro-1-methylpiperidine 98%
4-Chloro-1-methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₂ClN
Bod varu: 160…165 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044489
CAS číslo: 5570-77-4
EINECS: 226-942-4
UN: 1993
ADR: 3,III