Tisk…
Bromopyruvic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromo-2-oxopropionic acid, 3-Bromopyruvic acid
OR8799-10G OR8799-50G
APOSOR8799-10GEA 4070 CZK
APOSOR8799-10G APOSOR8799-50G
Bromopyruvic acid
Bromopyruvic acid
Vzorec: BrH₂CC(O)COOH
MW: 166.96
Bod varu: 249
Bod tání: 75…82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002587
CAS číslo: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
UN: 3261
ADR: 8 II