Tisk…
Methyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-Piperidinecarboxylate, Methyl isonipecotate, Methyl piperidine-4-carboxylate
OR8795-500G
APOSOR8795-500GEA 5290 CZK
APOSOR8795-500G
Methyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,18 g/mol
Bod varu: 85…90 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190578
CAS číslo: 2971-79-1