Tisk…
1,2-Dichlorbenzen
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: o-Dichlorobenzene
OR8794-100G OR8794-500G
APOSOR8794-100GEA 622 CZK
APOSOR8794-100G APOSOR8794-500G
1,2-Dichlorbenzen
1,2-Dichlorbenzen
Vzorec: C₆H₄Cl₂
Bod varu: 178…180 °C
Bod tání: –18…–17 °C
Hustota: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000535
CAS číslo: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III