Tisk…
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8790-100G OR8790-25G OR8790-500G
APOSOR8790-100GEA 2070 CZK
APOSOR8790-100G APOSOR8790-25G APOSOR8790-500G
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074931
CAS číslo: 13349-82-1