Tisk…
2-Nitrobenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8788-100G OR8788-25G OR8788-5G
APOSOR8788-100GEA 2480 CZK
APOSOR8788-100G APOSOR8788-25G APOSOR8788-5G
2-Nitrobenzenesulphonamide 98%
2-Nitrobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Bod tání: 188…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009807
CAS číslo: 5455-59-4