Tisk…
3'-Chloropropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: m-Chloropropiophenone, 1-(3-Chlorophenyl)propan-1-one
OR8786-100G OR8786-25G OR8786-500G
APOSOR8786-100GEA 1130 CZK
APOSOR8786-100G APOSOR8786-25G APOSOR8786-500G
3'-Chloropropiophenone
3'-Chloropropiophenone
Vzorec: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Bod varu: 123…124 °C/13mmHg
Bod tání: 45…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009925
CAS číslo: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3