Tisk…
Sodium butyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8783-100G OR8783-1KG OR8783-500G
APOSOR8783-100GEA 622 CZK
APOSOR8783-100G APOSOR8783-1KG APOSOR8783-500G
Sodium butyrate
Sodium butyrate
Vzorec: C₄H₇NaO₂
Bod tání: 250…253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002816
CAS číslo: 156-54-7
EINECS: 205-857-6