Tisk…
4-Methylimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methyl-1H-imidazole
OR8780-500G
APOSOR8780-500GEA 1820 CZK
APOSOR8780-500G
4-Methylimidazole 98%
4-Methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Bod varu: 263 °C/760mmHg
Bod tání: 44…47 °C
Hustota: 1,0416 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005201
CAS číslo: 822-36-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III