Tisk…
5-(4-Methylphenyl)isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8779-1G
APOSOR8779-1GEA 4140 CZK
APOSOR8779-1G
5-(4-Methylphenyl)isoxazole
5-(4-Methylphenyl)isoxazole
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00030520
CAS číslo: 7064-35-9