Tisk…
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8778-1G OR8778-5G
APOSOR8778-1GEA 9100 CZK
APOSOR8778-1G APOSOR8778-5G
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃S
Bod tání: 193…169 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00203285
CAS číslo: 82437-74-9