Tisk…
Tetrachlor-p-benzochinon 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetrachloroquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 4-Chloranil, p-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzo-1,4-quinone, Tetrachloro-1,4-benzoquinone
OR8777-100G OR8777-25G OR8777-500G
APOSOR8777-100GEA 910 CZK
APOSOR8777-100G APOSOR8777-25G APOSOR8777-500G
Tetrachlor-p-benzochinon 98%
Tetrachlor-p-benzochinon
Vzorec: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Bod tání: 287…290 °C
Hustota: 1,97 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001594
CAS číslo: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III