Tisk…
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8775-1G OR8775-5G OR8775-25G
APOSOR8775-1GEA 953 CZK
APOSOR8775-1G APOSOR8775-5G APOSOR8775-25G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
Catalyst for Suzuki and Stille couplings.
Vzorec: C₃₄H₂₈Cl₂P₂FePd
Bod tání: 266…283 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015757
CAS číslo: 72287-26-4
EINECS: 460-040-3