Tisk…
(2-Formylfenyl)boronová kyselina 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8773-100G OR8773-25G OR8773-5G
APOSOR8773-100GEA 4070 CZK
APOSOR8773-100G APOSOR8773-25G APOSOR8773-5G
(2-Formylfenyl)boronová kyselina 97%
(2-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
Bod tání: 115…120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151822
CAS číslo: 40138-16-7