Tisk…
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8769-5G
APOSOR8769-5GEA 0 CZK
APOSOR8769-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Bod tání: 143…148 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006108
CAS číslo: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7