Tisk…
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8768-100G OR8768-25G
APOSOR8768-100GEA 2420 CZK
APOSOR8768-100G APOSOR8768-25G
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Bod varu: 219 °C
Bod tání: 44…47 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006064
CAS číslo: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 3263
ADR: 8,II